주요 문서
59470
Sigma-Aldrich
5,6-O-Isopropylidene-L-gulonic acid γ-lactone
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O6
CAS Number:
Molecular Weight:
218.20
Beilstein:
5267697
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
광학 활성
[α]20/D +62±2°, c = 1% in H2O
mp
166-170 °C
SMILES string
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1
InChI key
JNTPPVKRHGNFKM-BNHYGAARSA-N
기타 정보
Starting material for the synthesis of an array of compounds modified in the positions 2 and 3; synthesis of isopropylidene-L-glyceraldehyde
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
C. Hubschwerlen et al.
Organic Syntheses, 72, 1-1 (1995)
J.A. Vekemans et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 266-266 (1985)