주요 문서
17753
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
동의어(들):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~0.5 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
hydrazine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3c(cccc3)Cl)c2ccccc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Acid labile resin for the synthesis of peptide hydrazides and alkylhydrazones
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
G. Stravropulos et al.
Lett. Pept. Sci., 2, 315-315 (1996)