Spectroquant®装置・テストキットによる測光分析
メルクは、高品質のテストキット、信頼性の高い装置、カスタマイズされたアプリケーション、安全な分析のための終始一貫した分析品質保証(AQA)を含む、幅広いオールインワンのソリューションを提供します。
測光分析を実施するには、キュベット内で化学反応を起こすテストキットと測定結果を読み取る光度計が必要です。また、分析装置の完璧な性能を確保するため、ガイド付きAQAやready to useの標準物質をご用意しています。その他の付属品に加えて、ご使用のProve装置からLIMSへデータをシームレスに転送するProve接続ソフトウェアもございます。
Products
関連製品資料
Spectroquant®装置・ソフトウェア・付属品
分析対象が水、食品、または環境のいずれであっても、分光光度計にとって重要な3つの特性はシンプルさ、確実性、および耐久性です。メルクの幅広いSpectroquant®製品ラインは、これらの特性を完璧に統合したもので、お客様のさまざまな分析ニーズを満たすために容易に利用できます。
Spectroquant®装置
- Spectroquant® Proveシリーズの分光光度計は、飲料水、廃水、およびプロセス水の化学的分析向けに特別に設計されています。Proveシリーズには、Spectroquant® Prove 100 plus、Prove 300 plus、およびProve 600 plusが含まれ、日常分析、高感度分析、そして複合的な分析に適します。これらの高品質で高性能のデバイスは、卓越した感度によって高信頼性の結果が得られるように設計されており、お客様に固有のアプリケーションの要求に合わせて提供されます。メルクの高品質で高性能の機器のパワーをご覧いただき、かつてない程の高精度の分析をご体験ください。いますぐお確かめ(Prove)ください!
- Spectroquant® Proveは、醸造工程全体の分析に適用されるMEBAK、EBC、またはASBCに従い、色決定、ICUMSA定量、またはビール醸造法などの特殊なアプリケーションに用いられるさまざまな分析方法が事前にプログラムされています。
- Spectroquant® Prove Connect to LIMSソフトウェアは、Spectroquant® Prove plus分光光度計からLIMSなどの電子ラボシステムへの簡単かつ自動的な実験データ転送を可能にします。
- Spectroquant® Move比色計 は、屋外での信頼性の高い検査用に作られた、コンパクトで持ち運び可能かつ丈夫な比色計です。Moveは、IP 68に準拠の防塵性と防水性を備えています。Spectroquant® Data Transferアクセサリーと組み合わせると、データを簡単かつ素早く送信または印刷できます。
- Spectroquant® Move 100は革新的ソリューションを提供する携帯型比色計であり、現場での迅速な試験が可能なためサンプルの劣化や汚染を回避できます。Move 100では、100種類以上の飲用水および廃水の分析方法が事前にプログラムされており、35個のプログラムをユーザー指定できます。メルクのSpectroquant® Verification Standardは、一貫した結果が得られるようにSpectroquant® Move 100比色計を較正するための設計となっています。
- Spectroquant® Move DC、このポータブル比色計は、塩素、オゾン、二酸化塩素、シアヌル酸およびpHの主要な5種類の洗浄殺菌剤管理パラメータに関する結果を迅速に提供します。
- Spectroquant® Photometer Services 私たちの包括的なサービスプランでは、お客様の要件に合わせてカスタマイズできる、さまざまな必要不可欠なメンテナンスおよび修理サービスを提供しています。無料のアップデートをダウンロードすれば、あらかじめプログラムされた分析手法を短時間で最新の状態にでき、新機能を利用してお客様のラボのユーザビリティーを向上させることができます。最新の無料ソフトウェアのリストをご覧ください。
- Spectroquant®サーモリアクターは、信頼性の高いサンプル調製において考えうるあらゆる要件を満たすように設計されています。このユニットは、Spectroquant®消化用試薬、例えばCODの分解法またはクラックセットとともに使用するために最適化されており、必要に応じて迅速な熱処理を行います。
- 濁度計:濁度は、廃水中の懸濁物質の総量に関する重要な測定値です。メルクの濁度計はポータブル機器で、現場での分析に理想的です。準拠する必要のある方法を確認して、該当するモデルを選択してください。いずれの装置も、それぞれのTurbiquant™ Calibration Standard Setを使用して校正できます。
- Turbiquant™ 1100 IR濁度計 バッテリー駆動式Turbiquant™ 1100 IRポータブル濁度計は、現場での測定に最適です。丈夫な携帯用ケースと防水ケーシングにより、保護性がさらに強化されます。濁度計は、EN ISO 7027に準拠した標準測定法に使用される860 nm波長のIR-LED(赤外)光源を備えています。数秒以内で、サンプルの比濁法濁度(NTU/FNU)を測定できます。装置の較正は、該当するTurbiquant™ Calibration Standard Setを使用して行えます。
- Turbiquant™ 1100 T濁度計 タングステンランプを備えたTurbiquant™ 1100 Tポータブル濁度計は、廃水分析において多くのメリットを提供します。このバッテリー駆動式のポータブルな装置は、現場において迅速に結果をもたらします。耐久性にも優れ、あらゆる試験条件に対応できる防水ケーシングと頑丈な携帯用ケースを備えています。Turbiquant™ 1100 T濁度計は、環境規制に適合するために高い精度とUSEPA 180.1への準拠を確保しています。
Spectroquant®テストキット
Spectroquant®テストキットは、迅速、安全かつ高精度の測光分析を提供します。メルクのready to useのテストキットは、日常分析や特殊な分析で信頼性の高い結果が得られるように最適化されています。
原材料、工程、および文書化を厳密に管理することにより、一貫した高品質の試験を確保して、お客さまに正確な結果をもたらします。
2Dバーコードシステム(Live-ID)により、Spectroquant® Prove plusまたはNOVA装置の使用時に適切な分析法を自動認識できるため、取り扱い時に起こるエラーを回避できます。Spectroquant® Prove plusでLive‑IDを用いると保存期間やバッチIDなどの追加情報が得られ、これらは測定結果とともに装置に直接転送されて保存されるため、QAがさらに向上します。
すべてのSpectroquant®テストキットは、Spectroquant® Prove plus、NovaおよびMoveシリーズの装置と付属品に適合します。Spectroquant®セルテストキットは、充填済みの16 mmキュベットと最低限の追加試薬で構成され、最高レベルの利便性をもたらします。Spectroquant®試薬テストキットには、専用のオートセレクターのバーコードが付属し、100 mmまでの経路長の標準的な角型キュベットで測定が実施されます。
私たちはサステナビリティを向上させるための取り組みを通じて、現在は従来のEPSではなくCcycled® EPS材料をSpectroquant®セルテストキットのボックスに使用しているため、製品のCO2フットプリントが削減されています。
US EPA、ISOなどの一般的な規格への準拠
汚染水は人や環境に害を及ぼします。US EPA(アメリカ合衆国環境保護庁)、世界保健機関(WHO)、EUなどの規制機関では、飲料水や廃水に使用する公式な試験方法を定めています。利便性が高く、ユーザーにとって信頼できる方法を提供するために、一般的な規格(ISO、USEPAなど)に準拠した迅速な試験方法が開発されています。 ISO準拠やEPAメソッドとの同等性などの各認証は、 ready to useのSpectroquant ® 検査キットを使用することで、同等の結果を提供し、各国の規制を遵守するために役立ちます。
Spectroquant®メソッドに関するUS EPA同等性の書面はこちらでご請求ください。
安全飲料水法と水質浄化法に関する詳細についてはこちら。
他社製光度計でのSpectroquant®メソッドの使用
メルクの検証済みで規格準拠のキットは、Spectroquant®装置に使用して迅速で信頼性の高い結果が得られるよう事前にプログラムされています。ただし、お客様のラボがすでに光度計をお持ちであり、さらにSpectroquant®テストキットシリーズの優れた品質と信頼性を体験したいとお考えの場合は、プログラミングデータを提供できます。
メルクは特定の国においてMETTLER TOLEDOと協業しており、これらの国ではメルクのready to useのSpectroquant®テストキットを同社のUV5分光光度計に使用できます。メルクの特定のSpectroquant®セルテストとのシームレスな使用を可能にするため、デバイスには分析手法があらかじめプログラムされています。また、円形セル用の特殊なテストチューブホルダーがUV5分光光度計向けに開発されており、METTLER TOLEDOで購入いただけます。お客様の国ではこのコラボレーションは対象外の可能性があることにご注意ください。
Spectroquant®分析品質保証(AQA)
包括的な品質保証により、お客様の測定は実証済みで検証可能な分析結果へ変貌します。メルクの広範なポートフォリオには、測光法、標準物質、およびSpectroquant®テストキットの品質管理に最適な標準溶液(RM)が含まれています。Spectroquant®標準物質は、Spectroquant®測光試験システムを使用した場合の日常分析、メソッドバリデーション、内部品質管理(IQC)、および認証評価に最適な認定済み標準物質です。
希釈済み標準溶液は、希釈が不要で、疑問の余地なく、遅延なく、ぴったりの精度です。
- 廃水、飲料水、およびプロセス水の測光分析の内部品質管理(IQC)に関する全パラメータをカバーします。
- お客様のアプリケーションニーズに応じて、単独パラメータとCombiCheck標準ソリューションの両方に対応します。
- さまざまな濃度の希釈済みの標準溶液を入手できるため、追加の希釈手順の必要がなく、そのまま使用できます。
- 米国国立標準技術研究所(NIST)の標準物質(SRM)または米国薬局方(USP)から追跡可能です。
- バッチに固有のパラメータ、正確な濃度、測定の拡張不確かさなどを記載した詳細証明書(COA)を入手できます。
- 次の国際的標準法の検証に最適です:ISO、EN、APHAおよびEPA。ISO 17025に適合するために、お客様の作業許容差を計算してください。
ハイライト
ウェビナー