ホームSpectroquant® Prove Connect to LIMS
Spectroquant® Prove Connect to LIMS
ラボシステムへのProve光度計の統合
Spectroquant® Prove Connect to LIMSソフトウェアを用いれば、品質管理データや実験データを電子ラボシステムに自動転送でき、合理化できます。
- LANに接続するだけで、Prove分光光度計によって測定されたデータをラボラトリー情報管理システム(LIMS)または電子実験ノート(ELN)に簡単にリンクさせることができます。
- 電子実験ノート(ELN)のような他のシステムへ柔軟に統合できます。
Spectroquant®Prove Connect to LIMSの無制限ライセンスをオーダーするか無料のトライアルライセンスを入手
Spectroquant® Prove分光光度計シリーズでは、お客様の特定アプリケーションのために事前にプログラムされた200を超えるSpectroquant®テストキットを用いて、飲料水、廃水およびプロセス水を簡単に分析することができます。
Supelco®製品群のデジタルソリューションによって、重要な業務のための時間を節約しながら、日々の分析ワークフローを簡素化し、データの忠実性を維持できます。
トライアル用ライセンスの請求
ライセンスキーを取得するためにアカウントにログインしてください。
ログイン
始めましょう
ダウンロード・インストールの方法は以下のとおりです。
- ライセンスキーを取得してください**。
- Spectroquant® Prove Connect to LIMSソフトウェアとマニュアル(無料)をダウンロードしてください。
ソフトウェア:Spectroquant® Prove Connect to LIMS Software Version 2.0
マニュアル:Spectroquant® Prove Connect to LIMS
- 以下の説明に従って、ソフトウェアをインストールしてください。
- ファイルを解凍して、*.exeを開き、ソフトウェアをインストールしてください。
- 初めてソフトウェアを起動する際、要求があればライセンスキーを入力してください。
- マニュアルの指示に従って、ITインフラを用いてインストールを完了してください。
**Spectroquant® Prove分光光度計のシリアルナンバーをお手元にご用意ください。
***トライアルライセンスはxxx間有効
互換性
ソフトウェアは、CSVおよびXMLのデータフォーマットをサポートしており、次の光度計と互換性があります。
Spectroquant® Prove 100
Spectroquant® Prove 300
Spectroquant® Prove 600
コンピューター要件*:
- Microsoft Windows 7 SP1、Windows 8またはWindows 10
- 1 GBのディスクの空き容量
- 4 GBのRAM
- ネットワーク接続(LAN)
*その他の機器構成でも作動する可能性がありますが、Merckではサポートしていません。