Merck
LC/MS Analysis of CYP2D6 Inhibitors on Ascentis® Express HILIC
LC/MS Analysis of CYP2D6 Inhibitors on Ascentis® Express HILIC application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
イミプラミン 塩酸塩
≥99% (TLC)
パロキセチン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
アミトリプチリン 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
フルオキセチン 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express HILIC、2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
移動相成分
製品番号
詳細
価格
ギ酸アンモニウム
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in 2:98 (v/v) water:acetonitrile
flow rate
1.2 mL/min
column temp.
50 °C
detector
ESI(+), m/z 100-400
injection
0.5 μL
詳細
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of CYP2D6 Inhibitors.