Merck
HPLCによるケトコナゾールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
HPLCによるケトコナゾールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSPキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
ケトコナゾール
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
injection
1 μL
detector
UV, 230 nm