Merck
HPLCによるタリドミドエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2
HPLCによるタリドミドエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(+)-サリドマイド
≥98% (HPLC), powder
(±)-サリドマイド
≥98%, powder
(−)-サリドマイド
>98%, solid
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 μL
detector
UV, 230 nm