Merck
HPLCによるシュードフェドリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
HPLCによるシュードフェドリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
(−)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine
98%
(1R,2R)-(−)-Pseudoephedrine
98%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (100:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm