Merck
82547
Sigma-Aldrich
(−)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(−)-ψ-Ephedrine, (1R,2R)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-Pseudoephedrine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO
CAS番号:
分子量:
165.23
Beilstein:
2803417
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
アッセイ
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D −51±2°, c = 0.6% in ethanol
mp
116-119 °C
SMILES記法
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
InChI Key
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
82547-5G:
82547-25G:
82547-VAR:
82547-100G:
82547-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)