HPLCによるナプロキセンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
材料
Standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmCONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 0.1% triethylamine, pH 7.0; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol