HPLCによるミコナゾールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 RSP
![HPLCによるミコナゾールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 RSP application for HPLC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/668/682/e19298bd-a98b-4043-88ef-bbfd87b19753/800/e19298bd-a98b-4043-88ef-bbfd87b19753.jpg)
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase
[A] 1% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate
2 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 230 nm
injection
5 μL
sample
5 mg/mL in methanol