Merck
HPLCによるメトプロロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
HPLCによるメトプロロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(±)-メトプロロール (+)-酒石酸塩
≥98% (titration), powder
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
CHIROBIOTIC® T2によるメトプロロールエナンチオマーのHPLC分析
application for HPLC
HPLCによるメトプロロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
20 °C
detector
UV, 225 nm