Merck
HPLCによるエナンチオマー中のルシフェリンの分析、CHIRALPAK® AGP
HPLCによるエナンチオマー中のルシフェリンの分析、CHIRALPAK® AGP application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
D-ルシフェリン ナトリウム塩
lyophilized powder, synthetic
D-ルシフェリン
synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
D-ルシフェリン
synthetic
分析カラム
製品番号
詳細
価格
CHIRALPAK® AGP HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
CONDITIONS
column
CHIRALPAK AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58150AST)
mobile phase
10 mM sodium phosphate, pH 6.0
flow rate
0.9 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 225 nm
sample
luciferin
詳細
法的情報
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.