L6152
D-ルシフェリン
BioXtra, ≥99% (HPLC), powder
別名:
(S)-2-(6-ヒドロキシ-2-ベンゾチアゾリル)-2-チアゾリン-4-カルボン酸, 4,5-ジヒドロ-2-(6-ヒドロキシ-2-ベンゾチアゾリル)-4-チアゾールカルボン酸, ホタルルシフェリン
About This Item
おすすめの製品
製品名
D-ルシフェリン, synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
由来生物
synthetic
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI Key
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
関連事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6152-1MG:
L6152-VAR:
L6152-BULK:
L6152-10MG:
資料
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)