Merck
HPLCによるFMOC-セリンエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP
HPLCによるFMOC-セリンエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP™ application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
L-セリン
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
L-セリン
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
DL-セリン
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
DL-セリン
≥98% (TLC)
D-セリン
≥98% (TLC)
L-セリン
BioUltra, ≥99.5% (NT)
CONDITIONS
column
Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase
20 mM ammonium acetate in: (A) acetonitrile; (B) methanol; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
0.5 μL
sample
1 mg/mL in methanol
詳細
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC