Merck
HPLC Analysis of Fat-Soluble Vitamins on Ascentis® Express C18, Methanol Mobile Phase
HPLC Analysis of Fat-Soluble Vitamins on Ascentis® Express C18, Methanol Mobile Phase application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
酢酸レチニル
analytical standard
パルミチン酸レチノール
analytical standard
コレカルシフェロール(D3)
analytical standard
エルゴカルシフェロール
analytical standard
フィロキノン (K1)
analytical standard
(±)-α-トコフェロール
analytical standard
酢酸DL-α-トコフェロール
analytical standard
δ-トコフェロール
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase
methanol
flow rate
1.5 mL/min
pressure
3249 psi (224 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 280 nm
injection
5 μL
sample
0.5 mg/mL tocopherol acetate, alpha-tocopherol, delta-tocopherol and K1, 0.05 mg/mL D2, D3 and retinol acetate, 1.5 mg/mL retinol palmitate, all in ethanol.
詳細
アナリシスノート
Analysis was conducted using standard solution, detection via UV.