Merck
HPLCによるβレセプターアゴニストエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLCによるβレセプターアゴニストエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
クレンブテロール 塩酸塩
≥95%
(S)-(−)-Atenolol
powder
(±)-ソタロール 塩酸塩
≥98% (TLC), powder
アテノロール
≥98% (TLC), powder
(R)-(+)-Atenolol
99%
(S)-(−)-Atenolol
99%
アテノロール-d7
analytical standard
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm