Merck
HPLCによる3,4-ジヒドロキシフェニルアラニン (DOPA)エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
HPLCによる3,4-ジヒドロキシフェニルアラニン (DOPA)エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
3,4-ジヒドロキシ-DL-フェニルアラニン
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (50:50, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
5 μL
sample
5 mg/mL in methanol