Merck
HPLCによる 5-メチル-5-フェニルダントインエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2
HPLCによる 5-メチル-5-フェニルダントインエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
5-メチル-5-フェニルヒダントイン
99%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.48 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm