Merck
180823
Sigma-Aldrich
5-メチル-5-フェニルヒダントイン
99%
別名:
5-メチル-5-フェニルイミダゾリジン-2,4-ジオン, NSC 14839
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2O2
CAS番号:
分子量:
190.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
199-201 °C (lit.)
官能基
phenyl
分離法
chiral
SMILES記法
CC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-10(7-5-3-2-4-6-7)8(13)11-9(14)12-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChI Key
JNGWGQUYLVSFND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
抗結核性を標的としたN-アセチルトランスフェラーゼのインヒビターであるβ-アミノアルコール類
クロロヒダントイン類
選択的MMPインヒビター
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
180823-BULK:
180823-25G:
180823-5G:
180823-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel C Whitehead et al.
Tetrahedron letters, 50(6), 656-658 (2010-02-17)
A simple and efficient methodology for the preparation of N-chlorinated hydantoins is presented. These versatile chlorenium sources were isolated in high yield after a simple recrystallization. Among the ten examples are the first chiral N-chlorohydantoins.
Pirkle WH and Gan KZ.
Journal of Chromatography A, 790(1), 65-71 (1997)
Elizabeth Fullam et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(4), 1185-1190 (2011-01-22)
The synthesis and inhibitory potencies of a novel series of β-amino alcohols, based on the hit-compound 3-[3'-(4''-cyclopent-2'''-en-1'''-ylphenoxy)-2'-hydroxypropyl]-5,5 dimethylimidazolidine-2,4-dione as specific inhibitors of mycobacterial N-acetyltransferase (NAT) enzymes are reported. Effects of synthesised compounds on growth of Mycobacterium tuberculosis have been determined.
Adriana Bakalova et al.
European journal of medicinal chemistry, 38(6), 627-632 (2003-07-02)
The interaction of cis-dichlorodiaminplatinum(II) (cis-DDP) with 2,4-imidazolidenedione-5-methyl-5-phenyl was studied. The method of preparation of the new Pt(II) complex consisted in precipitation of chloride ions from cis-DDP via a diaqua complex and reaction with the ligand in water-organic media. On the
B Chankvetadz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 15(9-10), 1577-1584 (1997-06-01)
The techniques for a dynamic and permanent reversal of the electroosmotic flow (EOF) were used for the reversal of the enantiomer migration order (EMO) of neutral and cationic analytes in chiral capillary electrophoresis (CE). Native beta-Cd and an anionic CD