Merck
US EPA法 TO-10A/IP-8 およびASTM® D4861: GCによる殺虫剤の分析、 SPB®-608、 Collection/Desorption 、 ORBO-1000使用
US EPA法 TO-10A/IP-8 およびASTM® D4861: GCによる殺虫剤の分析、 SPB®-608、 Collection/Desorption 、 ORBO™-1000使用 suitable for GC, application for air monitoring
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SPB®-608キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
関連製品
製品番号
詳細
価格
ORBO 1000 前処理済みスモール PUF カートリッジ
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
CONDITIONS
sample/matrix
polyurethane foam (PUF) spiked with 250 ng each pesticide
adsorbent tube
ORBO-1000 (20557)
column
SPB-608, 30 m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm film (25312)
oven
150 °C (1 min) to 270 °C at 4 °C/min
detector
ECD
carrier gas
helium, 7 mL/min
injection
1 μL
詳細
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany