GCによる-アルキルアミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX™ B-TA
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
gradient
80 °C, 2 °C/min to 110 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
0.6 μL, 80:1 split
sample
2.5 mg/mL each racemate in methanol (N-TFA derivatives)