Merck
462624
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Aminoheptane
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
CAS番号:
分子量:
115.22
Beilstein:
4652352
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI Key
VSRBKQFNFZQRBM-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
462624-1G:
462624-VAR:
462624-BULK:
試験成績書(COA)