Merck
GCによるWieland-Miescherケトンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-DP
GCによるWieland-Miescherケトンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-DP suitable for GC
材料
標準
製品番号
詳細
価格
(±)-8a-メチル-3,4,8,8a-テトラヒドロ-1,6(2H,7H)-ナフタレンジオン
98%
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-DP, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78031AST)
oven
155 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 12 psi
sample
peak 1: S(+)-Wieland-Miescher Ketone
peak 2: R(-)-Wieland-Miescher Ketone
詳細
アナリシスノート
Elution order reversal on CHIRALDEX G-BP.