Merck
M65157
Sigma-Aldrich
(±)-8a-メチル-3,4,8,8a-テトラヒドロ-1,6(2H,7H)-ナフタレンジオン
98%
別名:
(±)-9-メチル-5(10)-オクタリン-1,6-ジオン, ウィーランド・ミーシャーケトン, ミーシャー-ウィーランドケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O2
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
3201286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
47-50 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11-6-5-9(12)7-8(11)3-2-4-10(11)13/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M65157-10G:
M65157-BULK:
M65157-5G:
M65157-1G:
M65157-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)