GCによるベルベノンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
120 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
2.5 mg/mL
peak 1: R(+)-verbenone
peak 2: S(-)-verbenone
詳細
アナリシスノート
Can reverse elution order by using CHIRALDEX B-TA.