Merck
GCによるワイン中のトリクロロアニソール (TCAの分析、SLB®-5ms、SPME処理、100 μm PDMS使用
GCによるワイン中のトリクロロアニソール (TCAの分析、SLB®-5ms、SPME処理、100 μm PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
metal alloy fiber, df 100 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Standard
製品番号
詳細
価格
2,4,6-トリクロロアニソール 溶液
certified reference material, 100 μg/mL in methanol
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
sample/matrix
red wine spiked with 5 ppt TCA
SPME fiber
100 μm PDMS metal fiber (57928-U)
extraction
headspace, room temp (30 min)
condition
3 min. at 250 °C
desorption process
250 °C for 3 min
column
SLB®-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
60 °C (2 min), 8 °C/min to 200 °C (10 min)
MSD interface
300 °C
scan range
SIM, m/z = 195, 197, 210, 212
carrier gas
helium, 1 mL/min. constant
liner
0.75 mm I.D. SPME