Merck
GC Analysis of Resveratrol in Red Wine on SLB®-5ms after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber
GC Analysis of Resveratrol in Red Wine on SLB®-5ms after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリアクリラート (PA)
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
SPMEファイバーアセンブリー ポリアクリラート (PA)
df 85 μm(PA, for use with autosampler, needle size 24 ga
SPMEファイバーアセンブリー ポリアクリラート (PA)
df 85 μm(PA, for use with autosampler, needle size 23 ga
付属品
製品番号
詳細
価格
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
標準
製品番号
詳細
価格
レスベラトロール
≥99% (HPLC)
関連製品
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーホルダー
for use with manual sampling
インレットライナー、ダイレクトタイプ (SPME) 、 ストレートタイプ
pkg of 1 ea
CONDITIONS
sample/matrix
3 mL of red wine (California merlot) diluted 3:1 in 12% ethanol:water
SPME fiber
85 μm polyacrylate FS 23 gauge auto (57294-U)
SPME fiber
85 μm polyacrylate FS 24gauge auto (57305)
SPME fiber
85 μm polyacrylate FS 24gauge manual (57304)
extraction
immersion for 15 min at room temperature while stirring at 400 rpm, fiber gently blotted with a Kimwipe to remove excess water, (then derivatization by immersion in a 4 mL vial containing 5 μL of Sylon-BFT (fresh vial for each analysis than was allowed to equilabrate 60-90 minutes prior to use) for 20 min)
desorption process
280 °C for 2 min
column
SLB-5ms; 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
100 °C (1 min), 10 °C/min to 325 °C (3 min)
MSD interface
325 °C
scan range
m/z 40-450
carrier gas
helium, 1 mL/min, constant
liner
0.75 mm I.D., SPME