Merck
GCによるα-HCH (α-ヘキサクロロシクロヘキサン)エナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-DM
GCによるα-HCH (α-ヘキサクロロシクロヘキサン)エナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-DM suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
HCH
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers (α:β:γ:δ=1:1:1:1)
α-HCH
PESTANAL®, analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-DMキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven
170 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
0.2 μL, 80:1 split
sample
2 mg/mL in ethanol
peaks 1 & 2: α-HCH (α-hexachlorocyclohexane) enantiomers