ASTM D5134: GCによる炭化水素の分析、Petrocol® DH 50.2
材料
分析カラム
column
Petrocol DH 50.2, 50 m × 0.20 mm I.D., 0.50 μm (24133-U)
oven
35 °C (30 min), 2 °C/min to 200 °C (15 min)
inj. temp.
200 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 19-21 cm/sec @ 35°C (see ASTM D5134)
injection
0.2 μL, 200:1 split
詳細
法的情報
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany