Merck
24133-U
Supelco
Petrocol® DH 50.2キャピラリーGCカラム
L × I.D. 50 m × 0.20 mm, df 0.50 μm
別名:
FS CAP Petrocol®DH 50.2、50 m、0.20 mm、0.50 μm(47300)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
認証
ASTM® D5134,D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
パラメーター
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
100
df
0.50 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
50 m × 0.20 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
petroleum
カラムタイプ
capillary non-polar
詳細
用途:このカラムは、ASTM D5134に従ってナフサ、ガソリン、および類似の試料の詳細な炭化水素分析用に設計されています。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしていま。
:
  • 結合済み
  • ポリ(ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • -60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
Petrocol® DH 50.2 Capillary GC Column may be used in 4-Methylpentan-2-ol dehydration, by thermal and mechanochemical regimes, using ball milling technique and GC-MS.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート