最小必須培地(MEM)
ハリー・イーグルにより開発された最小必須培地(MEM)は、合成細胞培養培地の中で最も幅広く用いられている培地のひとつです。正常な哺乳類線維芽細胞と特定のHeLa細胞サブタイプを培養する初期の試みにおいて、これらの細胞にはイーグル基礎培地(BME)で不足している特定の栄養が必要であることを明らかにしました。これらの培養細胞とその他の培養細胞を用いた後続研究から、BMEに添加剤を加えることにより、培養が難しいより多くの細胞の増殖が可能になることが示されました。
これらの改変を組み入れたMEMには高濃度のアミノ酸が含まれることから、この培地は哺乳類細胞のタンパク質組成により近いものになりました。MEMには通常、約4~5 mM濃度のグルコースが含まれています。MEMには、細胞の増殖をサポートするビタミンやミネラルなどの必須栄養素も含まれますが、タンパク質、脂質、成長因子など、特定の重要な成分は含まれません。細胞の増殖や生存をサポートするウシ胎児血清(FBS)の添加が必要となる場合もあります。
MEMは、体液に近く調製されており、幅広い細胞の単層培養で用いられています。Hanks塩またはEarle塩を用いたMEMにオプションで添加すると、この培地の有用性が広がります。浮遊培養での細胞増殖を可能にするために、MEMの組成は、さらにオプションでカルシウムを含まないように改変されています。
MEMは組織工学、創薬および細胞生物学を含む科学的研究の多くの分野において重要なツールです。比較的安価で使いやすいため、細胞培養に広く用いられており、さまざまな細胞種の増殖をサポートすることが明らかになっています。