Merck
V900199
Sigma-Aldrich
ケイ酸ナトリウム 溶液
Vetec, reagent grade
別名:
三ケイ酸ナトリウム 溶液, 水ガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2O(SiO2)x · xH2O
UNSPSCコード:
12352300
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
フォーム
liquid
組成
NaOH, 11.4-14.4% titration (by HCl)
Si, 11.0-15.0% gravimetric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V900199-VAR:
V900199-BULK:
V900199-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1