Merck
338443
Sigma-Aldrich
ケイ酸ナトリウム 溶液
reagent grade
別名:
三ケイ酸ナトリウム 溶液, 水ガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2O(SiO2)x · xH2O
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.55
グレード
reagent grade
品質水準
形状
liquid
組成
Na2O, ~10.6%
SiO2, ~26.5%
濃度
12.0-13.0% Si (gravimetric)
13.4-14.4% NaOH (titration by HCl, titration)
テクニック
ion chromatography: suitable
密度
1.39 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
NaZnSiO3OHという、イオン交換、吸着及び触媒反応での応用の可能性がある新規のキラルフレームワーク物質の調製に使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338443-1L:4.54817393783E12
338443-3L:4.548173937854E12
338443-25ML:4.548173937847E12
文書ライブラリにアクセスする
Liang Lyu et al.
Food chemistry, 289, 369-376 (2019-04-09)
The effects of postharvest treatment with sodium silicate (Si) (100 mM) on mitochondrial ROS production and energy metabolism of the muskmelon fruits (cv. Yujinxiang) on development of defense responses to Trichothecium roseum were studied. Si treatment decreased decay severity of inoculated
A. M. Healey et al.
Inorganic chemistry, 38(3), 455-458 (2001-10-25)
The structure of NaZnSiO(3)OH, synthesized hydrothermally by reaction of Na(2)ZnSiO(4) and NaOH, has been determined from single-crystal X-ray and powder neutron diffraction data (orthorhombic, space group P2(1)2(1)2(1,) a = 7.6872(2) Å, b = 9.3899(2) Å, c = 5.155(1) Å, Z