グレード
AR
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
製品種目
Vetec™
フォーム
liquid
自己発火温度
896 °F
expl. lim.
8 %
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800416-VAR:
V800416-BULK:
V800416-6X500ML:4548173328997
V800416-500ML-PW:
V800416-500ML:4548173327020
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)