Merck
V000976
Sigma-Aldrich
アゾカルミンG
Powder
別名:
アシッドレッド101, ロジンデュリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H18N3NaO6S2
CAS番号:
分子量:
579.58
カラーインデックス番号:
50085
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
製品名
アゾカルミンG,
フォーム
powder
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3[n+](-c4ccccc4)c5ccccc5nc3c6ccc(cc26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
InChI Key
LUERODMRBLNCFK-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Duval et al.
PLoS neglected tropical diseases, 9(2), e0003489-e0003489 (2015-02-27)
Schistosomiasis is the second-most widespread tropical parasitic disease after malaria. Various research strategies and treatment programs for achieving the objective of eradicating schistosomiasis within a decade have been recommended and supported by the World Health Organization. One of these approaches