Merck
A1091
Sigma-Aldrich
アゾカルミンG
Powder
別名:
アシッドレッド101, ロジンデュリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H18N3NaO6S2
CAS番号:
分子量:
579.58
カラーインデックス番号:
50085
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
アゾカルミンG,
フォーム
powder
品質水準
dark red
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, red
&ε; (減衰係数)
210-255 at 510-523 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3[n+](-c4ccccc4)c5ccccc5nc3c6ccc(cc26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
InChI Key
LUERODMRBLNCFK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アゾカルミンGは、一般に食品、飲料に使用され、加工、貯蔵、包装、および流通によって色が影響を受ける状況で元の外観を復元するための合成色素です。
アゾカルミンGは、酸性媒体でのたんぱく質測定に役立ちます。これは、赤紫色の複合体の生成によって示されます。
顕微鏡検査に使用される標準色素。アゾカルミンGは、食品および飲料中の分析物を高速液体クロマトグラヂー/ダイオードアレイ検出(DPLC-DAD)を用いて測定する際に、標準物質として使用できます。
アプリケーション
アゾカルミンGは、顕微鏡を使用する場合の標準的な染色剤です。
また、ダイオードアレイ検出器(HPLC-DAD)と組み合わせた高速液体クロマトグラフィーを使用した、食品および飲料中アゾカルミンGの測定で参照標準として使用することもできます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1091-1EA:
A1091-25G:
A1091-10G:
A1091-VAR:
A1091-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigation on the determination of proteins by spectrophotometry with azocarmine G.
Wang L L, et al.
Journal of Yunnan University(Natural Sciences Edition), 30(1), 83-83 (2008)
T Takamatsu et al.
Histochemistry, 71(2), 161-170 (1981-01-01)
A technique for isolation of cells from paraffin embedded tissue is indispensable for the performance of Feulgen-DNA cytofluorometry in parallel with the definition of histological characteristics. Background fluorescence due to nonspecific dye-binding by a "pseudo-plasmal reaction" is usually found to
Y Ohnishi et al.
International journal for parasitology, 24(3), 425-427 (1994-05-01)
Histochemical and morphological observations were made on Trichinella spiralis larvae treated with hydrostatic pressures of 100, 150, 200 and 300 MPa using hematoxylin-eosin (HE), periodic acid-Schiff (PAS) and Azan staining. Few histochemical changes were observed in HE and PAS stained
Simultaneous determination of synthetic dyes in foodstuffs and beverages by high-performance liquid chromatography coupled with diode-array detector.
Bonan S, et al.
Dyes and Pigments, 99(1), 36-40 (2013)
T Murakami et al.
Archives of histology and cytology, 60(3), 265-274 (1997-08-01)
Sections from the human somatosensory cortex were observed with a light microscope. The neurons were classified into light and dark ones. The light neurons were slightly stained with thionin, luxol fast blue MBS and azocarmine G (80% of all neurons).