1724408
USP
Ziprasidone 塩酸塩 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-[2-[4-(1,2-ベンゾイソチアゾール-3-イル)-1-ピペラジニル]エチル]-6-クロロ-1,3-ジヒドロ-2H-インドール-2-オン 塩酸塩 一水和物, CP-88059, Geodon
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21ClN4OS · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
467.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ziprasidone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
InChI
1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
InChI Key
ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ziprasidone hydrochloride USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ziprasidone Capsules
生物化学的/生理学的作用
ジプラシドンは非定型抗精神病薬であり、FDAで統合失調症の治療薬として認可されています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)