certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0002097
traceable to USP 1463428
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
nilotinib
フォーム
solid
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)NC(=O)c3cc(c(cc3)C)Nc4nc(ccn4)c5cnccc5)[n]2cnc(c2)C.Cl.O
InChI
1S/C28H22F3N7O.ClH.H2O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38;;/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37);1H;1H2
InChI Key
YCBPQSYLYYBPDW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2833-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)