アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NC1=CC=CN=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=O
InChI Key
KKKJYDOHVKIIQP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
LUF7244 is a potent and selective voltage-gated potassium 11.1 (Kv11.1) channels negative allosteric modulator/activator that inhibits early afterdepolarizations in vitro. It decreases the affinity of Kv11.1 for cisapride, astemizole, dofetilide and sertindole. LUF7244 averts dofetilide‐induced torsades de pointes arrhythmias in dogs with chronic atrioventricular block. LUF7244 in combination with dofetilide rescues both congenital and acquired Kv11.1 trafficking defects and produces functional Kv11.1 current in trafficking defective G601S-Kv11.1 cells.
Potent and selective voltage-gated potassium 11.1 (Kv11.1) channels negative allosteric modulator/activator that inhibits early afterdepolarizations
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3456-BULK:
SML3456-25MG:
SML3456-5MG:
SML3456-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)