Merck
1720203
USP
キサントン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
9-キサンテノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8O2
CAS番号:
分子量:
196.20
Beilstein:
140443
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propantheline
メーカー/製品名
USP
bp
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
InChI Key
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Xanthone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propantheline Bromide
  • Propantheline Bromide Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1720203-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sidhartha K Mahali et al.
Journal of cellular physiology, 229(12), 1972-1980 (2014-04-16)
Advanced glycation end products (AGE) accumulate in diabetic patients and aged persons due to high amounts of 3- or 4-carbon derivatives of glucose. Understanding the mechanism of AGE-mediated signaling leading to these consequences, like oxidative stress, inflammation, apoptosis, etc. and
Teng Chang et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(41), 11993-12001 (2014-09-24)
By virtue of antioxidant and anti-inflammable properties, plant-derived phytochemicals such as mangiferin and genistein have attracted considerable attention for functionalization of polymeric hemodialysis (HD) membranes via solution blending. In-vitro dihydrorhodamine (DHR) assay of the genistein-modified membranes revealed drastic reduction in