SML1240
フォンダパリヌクス ナトリウム
≥95% (HPLC)
別名:
SR-90107A, フォンダパリン ナトリウム, メチルO-2-デオキシ-6-O-スルホ-2-(スルホアミノ)-α-D-グルコピラノシル-(14)-O-β-D-グルコピラヌロノシル-(14)-O-2-デオキシ-3,6-ジ-O-スルホ-2-(スルホアミノ)-α-D-グルコピラノシル-(14)-O-2-O-スルホ-α-L-ヨードピラヌロノシル-(14)-2-デオキシ-2-(スルホアミド)-α-D-グルコピラノシド 6-(硫酸水素塩) ナトリウム塩
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 42.0 to 55.0° (c = 0.5 in water)
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)(N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[S](=O)(=O)[O-])O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O[C@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N[S](=O)(=O)[O-])O)O)CO[S](=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])CO[S](=O)(
InChI
1S/C31H53N3O49S8.10Na/c1-69-27-9(33-85(48,49)50)13(37)17(6(74-27)3-71-88(57,58)59)76-31-22(83-91(66,67)68)16(40)21(24(81-31)26(43)44)79-29-10(34-86(51,52)53)19(82-90(63,64)65)18(7(75-29)4-72-89(60,61)62)77-30-15(39)14(38)20(23(80-30)25(41)42)78-28-8(32-84(45,46)47)12(36)11(35)5(73-28)2-70-87(54,55)56;;;;;;;;;;/h5-24,27-40H,2-4H2,1H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46,47)(H,48,49,50)(H,51,52,53)(H,54,55,56)(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,27+,28-,29-,30-,31-;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChI Key
XEKSTYNIJLDDAZ-JASSWCPGSA-D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1240-BULK:
SML1240-VAR:
SML1240-25MG:
SML1240-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック