Merck
1672053
USP
p-トルイジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-アミノトルエン, 4-メチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
107.15
Beilstein:
471281
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.9 (vs air)
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
6.6 %
メーカー/製品名
USP
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI Key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1672053-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)