Merck
1602706
USP
リバビリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-β-D-リボフラノシル-1,2,4-トリアゾール-3-カルボキシアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N4O5
CAS番号:
分子量:
244.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ribavirin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
InChI Key
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
遺伝子情報
human ... IMPDH1(3614)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プリンヌクレオチド生合成におけるイミダゾールヌクレオチド中間体の類似体。
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ribavirin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
広範なヒトウイルス感染症に用いられる抗ウイルス薬で、特にC型慢性肝炎、HIV、アデノウイルスに頻用されます。その代謝産物であるリバビリン5'-リン酸は、イノシン一リン酸(IMP)デヒドロゲナーゼのインヒビターですが、他の多くの作用機序についても、実験に基づく根拠により裏付けられています。
広範なヒトウイルス感染症に用いられる抗ウイルス薬で、特にC型慢性肝炎、HIV、アデノウイルスに頻用されます。代謝産物であるリバビリン5'-リン酸はイノシン一リン酸(IMP)デヒドロゲナーゼのインヒビターです。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1602706-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)