Merck
1457006
USP
ナファゾリン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(1-ナフチルメチル)イミダゾリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
246.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
naphazoline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
InChI Key
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Naphazoline hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Naphazoline Hydrochloride and Pheniramine Maleate Ophthalmic Solution
  • Naphazoline Hydrochloride Nasal Solution
  • Naphazoline Hydrochloride Ophthalmic Solution
生物化学的/生理学的作用
α-アドレナリンレセプタ-およびイミダゾリンレセプタ-のアゴニストであり、血管収縮薬です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1457006-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)