安全性情報
1601102
USP
残留溶媒混合物 - クラス1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイに使用することを目的とした残留溶媒混合物-クラス1のUSP標準品。
また、米国薬局方のGeneral Chapterに従い、水溶性および不溶性物品のスクリーニング時に標準原液を調製するために使用されています。
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Blood, Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
WGK
WGK 3
引火点(°F)
closed cup
引火点(℃)
closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1601102-3X1.2ML:
1601102-3AMP:4548173340968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
?467? Residual solvents
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(1), 6712-6712 (2022)