安全性情報
48995-U
Supelco
包装資材内残留溶媒混合物2
certified reference material, 9.09 % (v/v)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 mL
濃度
9.09 % (v/v)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
Residual solvents from inks and dyes used in packaging graphics can impart off-flavors to food. In some cases, the residual solvents will penetrate the packaging material and be absorbed by the food product, compromising its quality. To ensure consumer safety and customer satisfaction, residual solvent standard mixtures aid food chemists in evaluating food packaging. All solvents are screened for identity and purity. A certificate of composition accompanies each standard.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2-Ethoxyethyl acetate
    Isopropyl acetate
    Propyl acetate
    2-Methoxyethanol
    1-Methoxy-2-propanol
    4-Methyl-2-pentanone
    2-Methyl-1-propanol
    Acetone
    1-Propanol
    2-Propanol
    Tetrahydrofuran
    すべて表示 (11)
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Immune system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-2.0 °F
引火点(℃)
-18.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48995-U:4548173269283
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)