安全性情報
PHR1065
Supelco
残留溶媒混合物-クラスIIB
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
クラス IIB 残留溶媒ミックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
suitable for USP 467
traceable to USP 1601292
CofA
current certificate can be downloaded
アプリケーション
environmental
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。Sigma-Aldrich は、残留溶媒の分析用の認定標準物質(CRM)を提供しています。これらのCRMは副次医薬品標準物質であり、対応する薬局方基準に対して追跡可能であり、適切と評価されています。包括的な分析証明書には、適格性評価の方法論と結果の詳細が記載されています。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する全ての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書を参照するには下のスロットにLRAB3700と入力してください。これは例の証明書であり、貴社が受け取るロットであるとは限りません。
アナライト
詳細
    Chloroform 60 μg/mL
    1,2-Dimethoxyethane 100 μg/mL
    Hexane 290 μg/mL
    3-Methyl-2-pentanone 50 μg/mL
    Nitromethane 50 μg/mL
    Pyridine 200 μg/mL
    Tetralin 100 μg/mL
    Trichloroethylene 80 μg/mL
    すべて表示 (8)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1065-1SET-BULK:
PHR1065-1.2ML:
07078-3X1.2ML:
PHR1065-1.2ML-PW:
07078-1.2ML:
PHR1065-3X1.2ML:4548173318882
07078-3X1.2ML-BULK:
PHR1065-1SET:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)