Merck
1445404
USP
モダフィニル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[(ジフェニルメチル)スルフィニル]­アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO2S
CAS番号:
分子量:
273.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
modafinil
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IV
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI Key
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
生物化学的/生理学的作用
モダフィニルは、中枢神経覚醒促進剤で、神経保護作用を有します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1445404-200MG:4548173355306