Merck
1441200
USP
メトラゾン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
7-クロロ-1,2,3,4-テトラヒドロ-2-メチル-3-(2-メチルフェニル)-4-オキソ-6-キナゾリンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16ClN3O3S
CAS番号:
分子量:
365.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metolazone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
InChI Key
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A3(6559)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
チアジド感受性Na+-Cl-共輸送体の阻害剤;降圧薬;中程度の「ループ」利尿薬
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1441200-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)